4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC409000-1GEA 190 EUR InStock
APOSPC409000-1G APOSPC409000-250MG
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
Formule: C₅H₈F₂N₂O·HCl
MW: 186,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797014
Numéro CAS: 426844-51-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité