(S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC409002-1GEA 90.2 EUR InStock
APOSPC409002-1G APOSPC409002-250MG
(S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
(S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4,4-difluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₁₇F₂NO₄
MW: 265,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094918
Numéro CAS: 203866-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité