N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2S,4R)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-fluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PC409009-1G PC409009-250MG
APOSPC409009-1GEA 71.2 EUR InStock
APOSPC409009-1G APOSPC409009-250MG
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
Formule: C₁₁H₁₈FNO₄
MW: 247,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367993
Numéro CAS: 203866-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité