4-Fluorocyclohexanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC409038-1G PC409038-250MG
APOSPC409038-1GEA 1060 EUR InStock
APOSPC409038-1G APOSPC409038-250MG
4-Fluorocyclohexanone
4-Fluorocyclohexanone
Formule: C₆H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520472
Numéro CAS: 68223-64-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité