Acide (2-chloro-4-fluorophényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4091-100G PC4091-25G PC4091-5G
APOSPC4091-100GEA 156 EUR InStock
APOSPC4091-100G APOSPC4091-25G APOSPC4091-5G
Acide (2-chloro-4-fluorophényl)acétique 97%
Acide (2-chloro-4-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236028
Numéro CAS: 177985-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité