2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetonitrile
PC4093-5G PC4093-100G PC4093-1G
APOSPC4093-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC4093-5G APOSPC4093-100G APOSPC4093-1G
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
MW: 169,59 g/mol
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236029
Numéro CAS: 75279-56-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité