4-Fluoro-1-naphthaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC409500-1G PC409500-25G PC409500-5G
APOSPC409500-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC409500-1G APOSPC409500-25G APOSPC409500-5G
4-Fluoro-1-naphthaldehyde 95+%
4-Fluoro-1-naphthaldehyde
Formule: C₁₁H₇FO
MW: 174,1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02261765
Numéro CAS: 172033-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité