8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC409503-1G PC409503-10G PC409503-5G
APOSPC409503-1GEA 484 EUR InStock
APOSPC409503-1G APOSPC409503-10G APOSPC409503-5G
8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine
Formule: C₉H₃BrClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08567942
Numéro CAS: 890301-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité