5-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC409513-1G PC409513-5G PC409513-100MG
APOSPC409513-1GEA 909 EUR InStock
APOSPC409513-1G APOSPC409513-5G APOSPC409513-100MG
5-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
5-Fluoronaphthalen-1-ol
Formule: C₁₀H₇FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12401609
Numéro CAS: 61761-32-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité