3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC409517-1G PC409517-5G
APOSPC409517-1GEA 891 EUR InStock
APOSPC409517-1G APOSPC409517-5G
3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258799
Numéro CAS: 916423-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité