(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one
PC409522-1G PC409522-250MG
APOSPC409522-1GEA 430 EUR InStock
APOSPC409522-1G APOSPC409522-250MG
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one 95+%
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₂O
MW: 244,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12401613
Numéro CAS: 1015078-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité