3-Fluoro-4-phenoxyaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410050-10G PC410050-5G PC410050-1G
APOSPC410050-10GEA 406 EUR InStock
APOSPC410050-10G APOSPC410050-5G APOSPC410050-1G
3-Fluoro-4-phenoxyaniline 98%
3-Fluoro-4-phenoxyaniline
Formule: C₁₂H₁₀FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08687878
Numéro CAS: 39177-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité