1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC410056-1G PC410056-25G PC410056-5G PC410056-100G
APOSPC410056-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSPC410056-1G APOSPC410056-25G APOSPC410056-5G APOSPC410056-100G
1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₈H₄F₃NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07596437
Numéro CAS: 471937-78-7
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité