Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4102-5G PC4102-25G PC4102-1G
APOSPC4102-5GEA 111 EUR InStock
APOSPC4102-5G APOSPC4102-25G APOSPC4102-1G
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Diethyl tetrafluorosuccinate
Formule: C₈H₁₀F₄O₄
Point d'ébullition: 78 °C/5mmHg
Densité: 1.273 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015155
Numéro CAS: 377-71-9
EINECS: 206-821-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité