2-Fluoro-6-phénoxybenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC4103-5GEA 20.5 EUR InStock
APOSPC4103-5G APOSPC4103-25G APOSPC4103-100G
2-Fluoro-6-phénoxybenzonitrile 95%
2-Fluoro-6-phénoxybenzonitrile
Formule: C₁₃H₈FNO
MW: 213,21 g/mol
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068201
Numéro CAS: 175204-06-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité