Acide (2,3-difluorophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy(2,3-difluorophenyl)borane, 2,3-Difluorobenzeneboronic acid, (2,3-Difluorophenyl)metaboric acid
PC4104-100G PC4104-1G PC4104-25G
APOSPC4104-100GEA 328 EUR InStock
APOSPC4104-100G APOSPC4104-1G APOSPC4104-25G
Acide (2,3-difluorophényl)métaborique 97%
Acide (2,3-difluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Point de fusion: 89 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863170
Numéro CAS: 121219-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité