2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC410435-1G PC410435-5G
APOSPC410435-1GEA 453 EUR InStock
APOSPC410435-1G APOSPC410435-5G
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Formule: C₆H₈F₃N₃
MW: 179,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04970067
Numéro CAS: 1006436-51-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité