4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4106-10G PC4106-50G PC4106-5G
APOSPC4106-10GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC4106-10G APOSPC4106-50G APOSPC4106-5G
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Formule: C₁₃H₉ClF₂
MW: 238,66 g/mol
Point d'ébullition: 126…128 °C/1mmHg
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044329
Numéro CAS: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité