Acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4107-5G PC4107-100G PC4107-25G
APOSPC4107-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4107-5G APOSPC4107-100G APOSPC4107-25G
Acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque 97%
Acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Point de fusion: 141…151 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143423
Numéro CAS: 146328-85-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité