1-Difluoromethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
PC411317-1G PC411317-25G PC411317-5G
APOSPC411317-1GEA 121 EUR InStock
APOSPC411317-1G APOSPC411317-25G APOSPC411317-5G
1-Difluoromethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Difluoromethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₄F₂N₂O₂
MW: 162,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03420211
Numéro CAS: 925179-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité