2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC411319-1G PC411319-5G
APOSPC411319-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSPC411319-1G APOSPC411319-5G
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine 95+%
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine
Formule: C₇H₁₀F₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967724
Numéro CAS: 925154-89-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité