Acide (±)-2,6-difluoromandelique 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2,6-Difluorophenyl)-2-hydroxyacetic acid, (±)-2,6-Difluorophenylglycolic acid
PC4115-5G
APOSPC4115-5GEA 120 EUR InStock
APOSPC4115-5G
Acide (±)-2,6-difluoromandelique 90%
Acide (±)-2,6-difluoromandelique
Formule: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Point de fusion: 142…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061298
Numéro CAS: 207981-50-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité