α,α-Difluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (Difluoromethoxy)benzene, alpha,alpha-Difluoroanisole
PC4117-100G
APOSPC4117-100GEA 112 EUR InStock
APOSPC4117-100G
α,α-Difluoroanisole 98%
α,α-Difluoroanisole
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,1200 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068184
Numéro CAS: 458-92-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité