5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
PC412027-5G
APOSPC412027-5GEA 122 EUR InStock
APOSPC412027-5G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₇BFNO₃
MW: 170,9300 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06657887
Numéro CAS: 1043869-98-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité