3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC412081-100GEA 698 EUR InStock
APOSPC412081-100G APOSPC412081-25G APOSPC412081-5G
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 95+%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₅BFNO₂
MW: 247,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06795681
Numéro CAS: 775351-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité