2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid, 2-Chloro-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
PC412323-1G PC412323-250MG PC412323-5G
APOSPC412323-1GEA 194 EUR InStock
APOSPC412323-1G APOSPC412323-250MG APOSPC412323-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₃
MW: 240,3720 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040272
Numéro CAS: 345226-20-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité