4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC412405-25G PC412405-5G
APOSPC412405-25GEA 754 EUR InStock
APOSPC412405-25G APOSPC412405-5G
4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705274
Numéro CAS: 1072951-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité