2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
PC412560-1G PC412560-25G PC412560-5G
APOSPC412560-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC412560-1G APOSPC412560-25G APOSPC412560-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BF₃O₂
MW: 272,0712 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06795676
Numéro CAS: 1073339-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité