5-Fluoro-2-iodoaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4136-25G
APOSPC4136-25GEA 119 EUR InStock
APOSPC4136-25G
5-Fluoro-2-iodoaniline
5-Fluoro-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093953
Numéro CAS: 255724-71-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité