Acide (4-fluorophényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4140-100G PC4140-25G PC4140-500G
APOSPC4140-100GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC4140-100G APOSPC4140-25G APOSPC4140-500G
Acide (4-fluorophényl)acétique 97%
Acide (4-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
Point d'ébullition: 164 °C/2mmHg
Point de fusion: 81…85 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004343
Numéro CAS: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité