(2-Fluorophényl)acétonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC4142-100GEA 109 EUR InStock
APOSPC4142-100G
(2-Fluorophényl)acétonitrile 97%
(2-Fluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001897
Numéro CAS: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité