(3-Fluorophényl)acétonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(3-Fluorophenyl)acetonitrile, 3-Fluorobenzyl cyanide
PC4143-100G PC4143-25G PC4143-5G PC4143-10G
APOSPC4143-100GEA 210 EUR InStock
APOSPC4143-100G APOSPC4143-25G APOSPC4143-5G APOSPC4143-10G
(3-Fluorophényl)acétonitrile 98%
(3-Fluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 124…125 °C/10mmHg
Densité: 1.163 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001907
Numéro CAS: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité