(4-Fluorophényl)acétonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC4144-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC4144-25G APOSPC4144-100G
(4-Fluorophényl)acétonitrile 98%
(4-Fluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C/18mmHg
Densité: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001917
Numéro CAS: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité