2-Fluoro-5-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-picoline
PC4145-100G PC4145-250G PC4145-25G
APOSPC4145-100GEA 125 EUR InStock
APOSPC4145-100G APOSPC4145-250G APOSPC4145-25G
2-Fluoro-5-méthylpyridine
2-Fluoro-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 153…159 °C
Densité: 1.072 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041225
Numéro CAS: 2369-19-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité