4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4149-1G PC4149-5G
APOSPC4149-1GEA 51 EUR InStock
APOSPC4149-1G APOSPC4149-5G
4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Point de fusion: 253…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002600
Numéro CAS: 51-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité