1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4149H-1G PC4149H-5G PC4149H-25G
APOSPC4149H-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC4149H-1G APOSPC4149H-5G APOSPC4149H-25G
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClFN₅
Point de fusion: 231…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203529
Numéro CAS: 2267-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité