2-Fluorophénylhydrazinium chlorure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Chlorure de 2-fluorophénylhydrazinium2-Fluorophénylhydrazine chlorhydrate
APOSPC4152-100GEA 75.7 EUR InStock
APOSPC4152-100G APOSPC4152-25G APOSPC4152-5G
2-Fluorophénylhydrazinium chlorure 98%
2-Fluorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈ClFN₂
MW: 162,59 g/mol
Point de fusion: 200…205 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012927
Numéro CAS: 2924-15-4
EINECS: 220-885-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité