3-Fluorophénylhydrazinium chlorure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Chlorure de 3-fluorophénylhydrazinium3-Fluorophénylhydrazine chlorhydrate
APOSPC4154-100GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC4154-100G APOSPC4154-500G APOSPC4154-25G
3-Fluorophénylhydrazinium chlorure 97%
3-Fluorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈ClFN₂
MW: 162,59 g/mol
Point de fusion: 268 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012934
Numéro CAS: 2924-16-5
EINECS: 220-886-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité