1-(4-Fluorophényl)imidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
PC4158F-10G PC4158F-2G
APOSPC4158F-10GEA 655 EUR InStock
APOSPC4158F-10G APOSPC4158F-2G
1-(4-Fluorophényl)imidazole
1-(4-Fluorophényl)imidazole
Formule: C₉H₇FN₂
MW: 162,17 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/0.3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060490
Numéro CAS: 21441-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité