Alcool 2-fluoro-α-méthylbenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4171-5G PC4171-100G PC4171-25G
APOSPC4171-5GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC4171-5G APOSPC4171-100G APOSPC4171-25G
Alcool 2-fluoro-α-méthylbenzylique 98%
Alcool 2-fluoro-α-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C/135mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014401
Numéro CAS: 445-26-1
EINECS: 207-155-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité