Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 4-fluoro-α-méthylbenzylique 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Fluorophényl)éthanolAlcool p-fluoro-α-méthylbenzylique

APOSPC4173-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC4173-1G
Alcool 4-fluoro-α-méthylbenzylique 97%
Alcool 4-fluoro-α-méthylbenzylique


Formule: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Point d'ébullition: 91 °C/10mmHg
Densité: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004515
Numéro CAS: 403-41-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité