3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4174B-1G PC4174B-250MG PC4174B-10G
APOSPC4174B-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC4174B-1G APOSPC4174B-250MG APOSPC4174B-10G
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole 97%
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole
Formule: C₁₀H₉FN₂S
MW: 208,26 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052075
Numéro CAS: 175137-20-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité