Acide 3-(4-fluorophényl)propionique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4174G-1G PC4174G-5G PC4174G-10G
APOSPC4174G-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4174G-1G APOSPC4174G-5G APOSPC4174G-10G
Acide 3-(4-fluorophényl)propionique 97%
Acide 3-(4-fluorophényl)propionique
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Point de fusion: 86…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060327
Numéro CAS: 459-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité