4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-(2-Fluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
PC4175J-1G PC4175J-2.5G PC4175J-250MG
APOSPC4175J-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSPC4175J-1G APOSPC4175J-2.5G APOSPC4175J-250MG
4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₈FN₃S
MW: 185,22 g/mol
Point de fusion: 154…157 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041269
Numéro CAS: 38985-72-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité