1-(2-Fluorophényl)-2-thiourée 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (2-Fluorophenyl)thiourea, N-(2-Fluorophenyl)thiourea, 2-Fluorophenylthiourea
PC4175M-25G PC4175M-5G
APOSPC4175M-25GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC4175M-25G APOSPC4175M-5G
1-(2-Fluorophényl)-2-thiourée 97%
1-(2-Fluorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
MW: 170,21 g/mol
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041148
Numéro CAS: 656-32-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité