1-(3-Fluorophényl)-2-thiourée 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-(3-Fluorophenyl)thiourea, 3-Fluorophenylthiourea
PC4175N-25G PC4175N-5G
APOSPC4175N-25GEA 87 EUR InStock
APOSPC4175N-25G APOSPC4175N-5G
1-(3-Fluorophényl)-2-thiourée 98%
1-(3-Fluorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
MW: 170,21 g/mol
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041167
Numéro CAS: 458-05-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité