1-(4-Fluorophényl)-2-thiourée 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-(4-Fluorophenyl)thiourea, 4-Fluorophenylthiourea
PC4175P-5G PC4175P-25G PC4175P-100G
APOSPC4175P-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4175P-5G APOSPC4175P-25G APOSPC4175P-100G
1-(4-Fluorophényl)-2-thiourée 98%
1-(4-Fluorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄F)NHC(S)NH₂
MW: 170,21 g/mol
Point de fusion: 162…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041180
Numéro CAS: 459-05-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité