4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)benzoic acid
PC4182-1G PC4182-5G PC4182-25G
APOSPC4182-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC4182-1G APOSPC4182-5G APOSPC4182-25G
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₆F₆O₃
MW: 288,15 g/mol
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236043
Numéro CAS: 16261-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité