3'-Fluoropropiophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: m-Fluoropropiophenone, 1-(3-Fluorophenyl)propan-1-one
PC4189-100G PC4189-25G PC4189-5G
APOSPC4189-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC4189-100G APOSPC4189-25G APOSPC4189-5G
3'-Fluoropropiophénone 97%
3'-Fluoropropiophénone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Point d'ébullition: 94…96 °C/5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061245
Numéro CAS: 455-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité