2-Fluoropyridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4200-100G PC4200-250G PC4200-50G
APOSPC4200-100GEA 29 EUR InStock
APOSPC4200-100G APOSPC4200-250G APOSPC4200-50G
2-Fluoropyridine 99%
2-Fluoropyridine
Formule: C₅H₄FN
MW: 97,09 g/mol
Point d'ébullition: 124…126 °C
Densité: 1.128 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006224
Numéro CAS: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité